Drukuj
azotan cezu 99.99% (trace metals basis) for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
192070500 192070010 192072500
ACRO192070500EA 1220 PLN
ACRO192070500 ACRO192070010 ACRO192072500
azotan cezu 99.99% (trace metals basis) for analysis
azotan cezu
Formuła: CsNO₃
Temp. Wrzenia: 737 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 414 °C
Gęstość: 3,68 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010963
Numer CAS: 7789-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-146-8
Jednostka: 1451
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,02057
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Aluminium (Al) ≤0.2 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lithium (Li) ≤0.5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤1 ppm
Rubidium (Rb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Strontium (Sr) ≤1 ppm