Drukuj
Azotyn sodu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
27959.298EA 355 PLN
27959.298 27959.367 27959.460
Azotyn sodu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Azotyn sodu
Formuła: NaNO₂
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 284 °C
Gęstość: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011118
Numer CAS: 7632-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9
Jednostka: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Klasyfikacja Merck : 13,08721
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm