Drukuj
Azotyn sodu zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azotan(III) sodu
MQ200
8.22285.1000 8.22285.5000 8.22285.9050
8.22285.1000EA 309 PLN
8.22285.1000 8.22285.5000 8.22285.9050
Azotyn sodu zS, Sigma-Aldrich®
Azotyn sodu
Formuła: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Temp. Wrzenia: 320
Temp. topnienia: 284
Gęstość: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011118
Numer CAS: 7632-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9
Jednostka: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Klasyfikacja Merck : 13,08721
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 280 °C (decomposition)
Molar Mass 69.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 320 °C (decomposition)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer