Drukuj
Azotyn sodu, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06549.0100 1.06549.0500 1.06549.9012
1.06549.0100EA 144 PLN
1.06549.0100 1.06549.0500 1.06549.9012
Azotyn sodu, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Azotyn sodu
Formuła: NaNO₂
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 284 °C
Gęstość: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011118
Numer CAS: 7632-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9
Jednostka: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Klasyfikacja Merck : 13,08721
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 280 °C (decomposition)
Molar Mass 69.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 320 °C (decomposition)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer