Azotyn sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18668.0I
A18668.36
A18668.0B
A18668.0IEA
1190
PLN
A18668.0I
A18668.36
A18668.0B
Azotyn sodu ≥98%
Azotyn sodu
Purity: 98%
CAS No.: 7632-00-0
Molecular Formula: NNaO2
Formula Weight: 69.00
Odour: Odourless
Melting Point: 271° dec.
UN No.: 1500
MDL No.: MFCD00011118
Formuła:
NaNO₂ Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa) Gęstość: 2,17 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011118 Numer CAS: 7632-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9 Jednostka: 1500 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8648 |