Azotyn sodu ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7632-00-0
Molecular Formula: NaNO2
Formula Weight: 69.00
Physical Form: Crystalline
Density: 2.17
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 271°
Merck Reference: 14,8648
UN No.: 1500
MDL No.: MFCD00011118
Formuła:
NaNO₂ Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 271 °C Gęstość: 2,17 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011118 Numer CAS: 7632-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9 Jednostka: 1500 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8648 |