Drukuj
Azotyn sodu 97+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
424350020 424350050 424355000
ACRO424350020EA 1030 PLN
ACRO424350020 ACRO424350050 ACRO424355000
Azotyn sodu 97+% ACS
Azotyn sodu
Formuła: NaNO₂
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 271 °C
Gęstość: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011118
Numer CAS: 7632-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9
Jednostka: 1500
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08721
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %