Drukuj
Azotyn sodu 98.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
217600010 217600050
ACRO217600010EA 535 PLN
ACRO217600010 ACRO217600050
Azotyn sodu 98.5% for analysis
Azotyn sodu
Formuła: NaNO₂
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 271 °C
Gęstość: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011118
Numer CAS: 7632-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9
Jednostka: 1500
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08721
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤25 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.003 % (in water)