Azotyn potasu ≥96.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96.0% min
CAS No.: 7758-09-0
Molecular Formula: KNO2
Formula Weight: 85.11
Physical Form: Solid
Density: 1.915
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
pH: 7.0-10.0
Melting Point: 350° dec.
Solubility: Soluble in water, hot alcohol, liquid NH3
Merck Reference: 14,7649
UN No.: 1488
MDL No.: MFCD00011408
In analytical chemistry (testing for amino acids, cobalt, iodine, urea)
Formuła:
KNO₂ Gęstość: 1,915 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011408 Numer CAS: 7758-09-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-832-4 Jednostka: 1488 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,7649 |