Drukuj
Azotyn potasu 96+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azotan(III) potasu
423060050 423065000 423060025
ACRO423060050EA 122 PLN
ACRO423060050 ACRO423065000 ACRO423060025
Azotyn potasu 96+% ACS
Azotyn potasu
Formuła: KNO₂
MW: 85.1 g/mol
Temp. topnienia: 387
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011408
Numer CAS: 7758-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-832-4
Jednostka: 1488
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,07734
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %