Drukuj
Azotyn potasu 97% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azotan(III) potasu
222700010 222702500
ACRO222700010EA 825 PLN
ACRO222700010 ACRO222702500
Azotyn potasu 97% for analysis
Azotyn potasu
Formuła: KNO₂
MW: 85.1 g/mol
Temp. topnienia: 387 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011408
Numer CAS: 7758-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-832-4
Jednostka: 1488
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,07734
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystals
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm