Drukuj
Amidek sodu 99%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
339240250 339241000
ACRO339240250EA 137 PLN
ACRO339240250 ACRO339241000
Amidek sodu 99%, extra_pure
Amidek sodu
Formuła: H₂NNa
MW: 39.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 400 °C
Temp. topnienia: 210 °C
Gęstość: 1.39
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011117
Numer CAS: 7782-92-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-971-0
Jednostka: 3131
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 12,08717
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to greyish-white Powder or irregular granules or flakes
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Free Sodium Passes test (A small amount dropped into water, does not catch fire)
Peroxides ≤0.1 % (as NaNH2O2)