Drukuj
Amidek litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
213217-5G 213217-100G 213217-500G
SIAL213217-5GEA 194 PLN
SIAL213217-5G SIAL213217-100G SIAL213217-500G
Amidek litu, Sigma-Aldrich®
Amidek litu
Formuła: H₂LiN
MW: 22.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 430
Temp. topnienia: 373
Gęstość: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011093
Numer CAS: 7782-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-968-4
Jednostka: 1390
ADR: 4.3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05544