Amidek litu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L16023.14
L16023.22
L16023.36
L16023.14EA
254
PLN
L16023.14
L16023.22
L16023.36
Amidek litu 95%
Amidek litu
Purity: 95%
CAS No.: 7782-89-0
Molecular Formula: H2LiN
Formula Weight: 22.96
Melting Point: 373°
Boiling Point: 430°
Merck Reference: 14,5522
UN No.: 1390
MDL No.: MFCD00011093
Formuła:
H₂LiN MW: 22.96 g/mol Temp. Wrzenia: 430 °C Temp. topnienia: 373 Gęstość: 1.178 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011093 Numer CAS: 7782-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-968-4 Jednostka: 1390 ADR: 4.3 II Klasyfikacja Merck : 13,05544 |