Drukuj

Azydek sodu, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo

71290-100G 71290-500G
SIAL71290-100GEA 276 PLN
SIAL71290-100G SIAL71290-500G
Azydek sodu, Sigma-Aldrich®
Azydek sodu
Formuła: NaN₃
Temp. topnienia: 275 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003536
Numer CAS: 26628-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 247-852-1
Jednostka: 1687
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,08653

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR