Drukuj
Azydek sodu
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
1.06688.0100 1.06688.0250 1.06688.1000 1.06688.9010
1.06688.0100EA 236 PLN
1.06688.0100 1.06688.0250 1.06688.1000 1.06688.9010
Azydek sodu
Azydek sodu
Formuła: NaN₃
Temp. topnienia: 275 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003536
Numer CAS: 26628-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 247-852-1
Jednostka: 1687
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,08653