Drukuj
Azydek sodu 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium triazide
103692KEA 280 PLN
103692K 103694M 10369AS
Azydek sodu 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Azydek sodu
Formuła: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Temp. topnienia: 275
Gęstość: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003536
Numer CAS: 26628-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 247-852-1
Jednostka: 1687
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,08653
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Appearance White crystalline powder
Identification Passes test
Free alkalinity Max. 0.05 meq/g
Insolubility in water Max. 0.015 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cr (Chromium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm