Drukuj
Azydek sodu 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
190380050 190381000 190385000 190380025
ACRO190380050EA 143 PLN
ACRO190380050 ACRO190381000 ACRO190385000 ACRO190380025
Azydek sodu 99%, extra pure
Azydek sodu
Formuła: NaN₃
Temp. topnienia: 275 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003536
Numer CAS: 26628-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 247-852-1
Jednostka: 1687
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,08653
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH ≥9 (5 % solution)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.15 %
Sodium hydroxide (NaOH) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)