Azotek litu ≥99.4% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
35479.09
35479.18
35479.09EA
757
PLN
35479.09
35479.18
Azotek litu ≥99.4% (metals basis)
Azotek litu
Purity: 99.4%
CAS No.: 26134-62-3
Molecular Formula: Li3N
Formula Weight: 34.82
Physical Form: -60 Mesh Powder
Density: 1.30
Appearance: Red to brown
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 845°
UN No.: 2806
MDL No.: MFCD00016186
Formuła:
Li₃N Temp. topnienia: 845 °C Gęstość: 1,30 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016186 Numer CAS: 26134-62-3 Numer WE (dawny EINECS): 247-475-2 Jednostka: 2806 ADR: 4.3,I |