Dicyjanoamid sodu 97%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium dicyanamide
176340250
176341000
176345000
ACRO176340250EA
350
PLN
ACRO176340250
ACRO176341000
ACRO176345000
Dicyjanoamid sodu 97%, pure
Dicyjanoamid sodu
Formuła:
C₂N₃Na Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003535 Numer CAS: 1934-75-4 Numer WE (dawny EINECS): 217-703-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white to light pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≤2.0 % (NaCl) |
Water | ≤0.5 % |