Molibdenian(VI) sodu Mo 46,2%, bezwodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12209.22
12209.36
12209.22EA
428
PLN
12209.22
12209.36
Molibdenian(VI) sodu Mo 46,2%, bezwodny
Molibdenian(VI) sodu
CAS No.: 7631-95-0
Molecular Formula: MoNa2O4
Formula Weight: 205.92
Physical Form: Powder
Density: 3.72
Refractive Index: 1.714
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 687°
Merck Reference: 14,8645
MDL No.: MFCD00003486
Formuła:
MoNa₂O₄ Temp. topnienia: 687 °C Gęstość: 3,72 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003486 Numer CAS: 7631-95-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-551-7 Klasyfikacja Merck : 14,8645 |