Drukuj
Manganian(VII) potasu 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26910.237EA 294 PLN
26910.237 26910.294 26910.410
Manganian(VII) potasu 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
Temp. topnienia: > 240 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 1490
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07824
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Insolubility in water Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test