Drukuj
Manganian(VII) potasu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26906.290EA 475 PLN
26906.290 26906.368
Manganian(VII) potasu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
Temp. topnienia: > 240 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 1490
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07824
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm