Drukuj
Manganian(VII) potasu 99.0-100.5%, crystallised Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26904.293EA 479 PLN
26904.293 26904.464
Manganian(VII) potasu 99.0-100.5%, crystallised Ph. Eur.
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
Temp. topnienia: > 240 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 1490
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07824
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification (K) Passes test
Appearance of solution Passes test
Substances insoluble in water ≤ 1.0 %
Cl (Chloride) ≤ 200 ppm
SO₄ (Sulphate) ≤ 500 ppm
Water ≤ 0.5 %
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 1 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 1 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test