Drukuj
Manganian(VII) potasu 99.0-100.5% (by manganometry), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05082.0250 1.05082.1000 1.05082.0250_N 1.05082.1000_N
1.05082.0250EA 207 PLN
1.05082.0250 1.05082.1000 MERC1.05082.0250_N MERC1.05082.1000_N
Manganian(VII) potasu 99.0-100.5% (by manganometry), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Manganian(VII) potasu
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formuła: KMnO₄
Temp. topnienia: > 240 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 1490
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07824
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (manganometric) 99.0 - 100.5 %
Identity Passes test
Appearance of solution Passes test
In water insoluble matter ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Chloride, Chlorate (as Cl) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.003 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %