Drukuj
Manganian(VII) potasu, crystalline, EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05080.1000 1.05080.5000 1.05080.9050
1.05080.1000EA 414 PLN
1.05080.1000 1.05080.5000 1.05080.9050
Manganian(VII) potasu, crystalline, EMPLURA®, Supelco®
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 1490
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07824
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (manganometric) 99,0 - 100,5%
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Water insoluble matter ≤ 0,2 %
Chloride (Cl) ≤ 0,01 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0,03 %