Drukuj
Manganian(VII) potasu 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Permanganic acid potassium salt
31404-100G 31404-1KG 31404-2.5KG 31404-500G 31404-25KG
31404-100GEA 186 PLN
31404-100G 31404-1KG 31404-2.5KG 31404-500G 31404-25KG
Manganian(VII) potasu 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Temp. topnienia: Dec.
Gęstość: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 1490
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07824
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.2 %
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Appearance of the solution complying