Manganian(VII) potasu ≥99.0% ACS low in mercury
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Permanganic acid potassium salt
36675.22
36675.36
36675.A4
36675.22EA
358
PLN
36675.22
36675.36
36675.A4
Manganian(VII) potasu ≥99.0% ACS low in mercury
Manganian(VII) potasu
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7722-64-7
Molecular Formula: KMnO4
Formula Weight: 158.03
Physical Form: Crystalline
Density: 2.7
Appearance: Dark purple
Melting Point: 240° dec.
Merck Reference: 14,7655
UN No.: 1490
MDL No.: MFCD00011364
Formuła:
KMnO₄ MW: 158.03 g/mol Temp. topnienia: 240 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011364 Numer CAS: 7722-64-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3 Jednostka: 1490 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 14,7655 |