Drukuj
Manganian(VII) potasu 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
424170025 424175000
ACRO424170025EA 1200 PLN
ACRO424170025 ACRO424175000
Manganian(VII) potasu 99+% ACS
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 1490
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07824
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green-black Glistening crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.2 %