Drukuj
Manganian(VII) potasu 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
196750010 196752500 196755000 196750050
ACRO196750010EA 521 PLN
ACRO196750010 ACRO196752500 ACRO196755000 ACRO196750050
Manganian(VII) potasu 98%, extra pure
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 1490
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07824
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to brown-black Glistening crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %