Disodium hexabromoiridate (≥24,1% Ir)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12649.03
12649.06
12649.03EA
1630
PLN
12649.03
12649.06
Disodium hexabromoiridate (≥24,1% Ir)
Disodium hexabromoiridate
CAS No.: 28529-99-9
Molecular Formula: Na2IrBr6
Formula Weight: 717.63
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point:
Formuła:
Br₆IrNa₂ Temp. topnienia: >350 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064675 Numer CAS: 28529-99-9 Numer WE (dawny EINECS): 249-069-0 |