Drukuj
kwas nadjodowy ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
20593.151EA 600 PLN
20593.151 20593.180
kwas nadjodowy ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
kwas nadjodowy
Formuła: H₅IO₆
MW: 227.94 g/mol
Temp. topnienia: 122
Gęstość: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011344
Numer CAS: 10450-60-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-937-0
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Klasyfikacja Merck : 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm