Drukuj
kwas nadjodowy ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20592.124EA 226 PLN
20592.124 20592.181
kwas nadjodowy ≥97%, GPR RECTAPUR®
kwas nadjodowy
Formuła: H₅IO₆
Temp. topnienia: 122 °C
Gęstość: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011344
Numer CAS: 10450-60-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-937-0
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Klasyfikacja Merck : 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.5 %