Drukuj
kwas nadjodowy ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00524.0025 1.00524.0100
1.00524.0025EA 748 PLN
1.00524.0025 1.00524.0100
kwas nadjodowy ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® for analysis, Supelco®
kwas nadjodowy
Here the lab user will find dye solutions and staining kits for histology and immuno-histological methods such as Tissugnost®, a universal detection system based on the streptavidin-biotin technique.
Formuła: H₅IO₆
Temp. topnienia: 122 °C
Gęstość: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011344
Numer CAS: 10450-60-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-937-0
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Klasyfikacja Merck : 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2430 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 227.94 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)