jodan (VII) sodu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
27986.290EA
1550
PLN
27986.290
27986.235
27986.460
jodan (VII) sodu ≥99%, GPR RECTAPUR®
jodan (VII) sodu
Formuła:
NaIO₄ MW: 213,89 g/mol Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 175 °C Gęstość: 3,87 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003534 Numer CAS: 7790-28-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-197-6 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 13,08714 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 1 ppm |