Drukuj
jodan (VII) sodu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
27985.185EA 440 PLN
27985.185 27985.290 27985.230
jodan (VII) sodu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
jodan (VII) sodu
Formuła: NaIO₄
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003534
Numer CAS: 7790-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-197-6
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,08714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Assay (dried basis) 99.8-100.3 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test