Drukuj
jodan (VII) sodu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium metaperiodate
MQ300
1.06597.0050 1.06597.0250 1.06597.1000
1.06597.0050EA 395 PLN
1.06597.0050 1.06597.0250 1.06597.1000
jodan (VII) sodu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
jodan (VII) sodu
Formuła: NaIO₄
MW: 213.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: 175
Gęstość: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003534
Numer CAS: 7790-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-197-6
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 (8) I
Klasyfikacja Merck : 13,08714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 91 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C decomposes
Molar Mass 213.89 g/mol
Bulk Density 2000 - 2400 kg/m3
Boiling Point 300 °C
Density 3.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer