Drukuj
jodan (VII) sodu 99.8-100.3% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium metaperiodate
44309.22 44309.36 44309.A3
44309.22EA 1040 PLN
44309.22 44309.36 44309.A3
jodan (VII) sodu 99.8-100.3% ACS
jodan (VII) sodu
Purity: 99.8-100.3% CAS No.: 7790-28-5 Molecular Formula: INaO4 Formula Weight: 213.89 Physical Form: Powder Density: 3.86 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° dec. Merck Reference: 14,8640 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003534
Formuła: NaIO₄
MW: 213.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: 300 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 3.86
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003534
Numer CAS: 7790-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-197-6
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,8640