jodan (V) sodu, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06525.0100
1.06525.1000
1.06525.0100EA
633
PLN
1.06525.0100
1.06525.1000
jodan (V) sodu, EMSURE® for analysis, Supelco®
jodan (V) sodu
Formuła:
INaO₃ Temp. topnienia: 420…430 °C Gęstość: 3,56 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003533 Numer CAS: 7681-55-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-672-5 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 13,08704 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 81 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 197.89 g/mol |
Bulk Density | 1150 kg/m3 |
Density | 4.28 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.8 (90 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |