jodan (V) sodu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40135.22
40135.36
40135.22EA
467
PLN
40135.22
40135.36
jodan (V) sodu ≥99%
jodan (V) sodu
Purity: 99% min
CAS No.: 7681-55-2
Molecular Formula: NaIO3
Formula Weight: 197.89
Physical Form: Crystalline powder
Density: 4.28
Appearance: White
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,8630
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003533
Formuła:
INaO₃ Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 4,28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003533 Numer CAS: 7681-55-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-672-5 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,8630 |