Drukuj
jodan (V) potasu 99.7-100.4%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
26840.235EA 687 PLN
26840.235 26840.460 26840.180
jodan (V) potasu 99.7-100.4%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
jodan (V) potasu
Formuła: KlO₃
Temp. topnienia: 560 °C
Gęstość: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011406
Numer CAS: 7758-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-831-9
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,07726
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.7 --> 100.4 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 --> 8.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insoluble matter Max. 50 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 50 ppm
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 100 ppm
I (Iodide) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test