Drukuj
jodan (V) potasu, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05051.0100 1.05051.0500
1.05051.0100EA 276 PLN
1.05051.0100 1.05051.0500
jodan (V) potasu, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
jodan (V) potasu
Formuła: KlO₃
Temp. topnienia: 560 °C
Gęstość: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011406
Numer CAS: 7758-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-831-9
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,07726
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 92 g/l (25 °C)
Melting Point 560 °C decomposes
Molar Mass 214 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Density 3.98 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer