jodan (V) potasu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16162.0E
A16162.22
A16162.36
A16162.0EEA
4470
PLN
A16162.0E
A16162.22
A16162.36
jodan (V) potasu ≥98%
jodan (V) potasu
Purity: 98%
CAS No.: 7758-05-6
Molecular Formula: KIO3
Formula Weight: 214.00
Melting Point: 560° dec.
Merck Reference: 14,7642
MDL No.: MFCD00011406
Formuła:
KlO₃ Gęstość: 3,89 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011406 Numer CAS: 7758-05-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-831-9 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,7642 |