jodan (V) potasu 99.4-100.4% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.4-100.4%
CAS No.: 7758-05-6
Molecular Formula: KIO3
Formula Weight: 214.00
Physical Form: Powder
Density: 3.89
Melting Point: 560° dec.
Solubility: Slightly soluble in boiling water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7642
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011406
Formuła:
KlO₃ Gęstość: 3,89 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011406 Numer CAS: 7758-05-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-831-9 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,7642 |