Drukuj
jodan (V) potasu 99.4+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
418241000 418245000 418240025
ACRO418241000EA 298 PLN
ACRO418241000 ACRO418245000 ACRO418240025
jodan (V) potasu 99.4+% ACS
jodan (V) potasu
Formuła: KlO₃
Temp. topnienia: 560 °C
Gęstość: 3,93 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011406
Numer CAS: 7758-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-831-9
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,07726
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystalline powder
Titration Iodometric 99.4 to 100.4 %
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 25°C)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodide (I) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %