Drukuj
jodan (V) potasu 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
201771000 201775000 201770025
ACRO201771000EA 321 PLN
ACRO201771000 ACRO201775000 ACRO201770025
jodan (V) potasu 99.5% for analysis
jodan (V) potasu
Formuła: KlO₃
Temp. topnienia: 560 °C
Gęstość: 3,93 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011406
Numer CAS: 7758-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-831-9
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,07726
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.4 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Iodide (I) ≤20 ppm
Chlorate (ClO3) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm