jodan (V) potasu 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
196741000
196745000
196740025
ACRO196741000EA
274
PLN
ACRO196741000
ACRO196745000
ACRO196740025
jodan (V) potasu 98%, extra pure
jodan (V) potasu
Formuła:
KlO₃ Temp. topnienia: 560 °C Gęstość: 3,93 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011406 Numer CAS: 7758-05-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-831-9 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 13,07726 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 hrs) |