Drukuj
jodek sodu 99.0-100.5% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
27916.291EA 1230 PLN
27916.291 27916.360 27916.462
jodek sodu 99.0-100.5% Ph. Eur.
jodek sodu
Formuła: NaI
MW: 149.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1300
Temp. topnienia: 662
Gęstość: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,08705
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Alkalinity Passes test
IO3 (Iodate) Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
S2O3 (Thiosulphate) Passes test
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 3 %
Residual solvents Passes test