Drukuj
jodek sodu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
27915.231EA 348 PLN
27915.231 27915.297
jodek sodu ≥99%, GPR RECTAPUR®
jodek sodu
Formuła: NaI
MW: 149.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1300
Temp. topnienia: 662
Gęstość: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,08705
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm