jodek sodu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
27913.234EA
541
PLN
27913.234
27913.260
jodek sodu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
jodek sodu
Formuła:
NaI Temp. Wrzenia: 1300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 662 °C Gęstość: 3,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003532 Numer CAS: 7681-82-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 13,08705 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.5 % |
pH (25°C; 5 %) | 6.0 - 9.0 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insoluble matter | Max. 100 ppm |
Loss on drying (100-105°C) | Max. 0.5 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 40 ppm |
Cl + Br (as Cl) | Max. 100 ppm |
IO3 (Iodate) | Max. 3 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ba (Barium) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 100 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 1 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |